主要文件
21493
Hamilton® 注射器,800 系列,可拆卸针头
802RN, volume 25 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22s ga (bevel tip)
特點
removable needle RN
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 84855
針長
51 mm (2 in.)
容積
25 μL
相容性
for use with Hamilton 802RN (removable needle)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)