Key Documents
21399
Hamilton® 注射器,1800 系列 Gastight®
1825RN, volume 250 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
22s ga (bevel tip)
描述
Gastight®
特點
needle type RN (removable needle)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 84889
針長
51 mm (2 in.)
容積
250 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
  • 腐蚀性材料、放射性材料或无菌材料的理想选择
  • 可拆卸的柄部能够尽可能减少手上的热量传递到样品,使得注射器容易操纵
  • 精确度和可重复性达到 ±1%
  • 维护方便
應用
It may be used in withdrawing gas samples during determination of oxygen content using GC equipped with a pulsed discharge helium ionization detector.
法律資訊
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
访问文档库
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)