主要文件
20795-U
Hamilton® 注射器,800 系列,固定针头
801N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
材料
stainless steel needle (point style 2)
針尺寸
26s ga (bevel tip)
描述
Microliter
特點
needle type N (cemented)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 84852
針長
51 mm (2 in.)
容積
10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • 质量指标与 700 系列相同,并具有其他优点
  • 延长的金属柄部可以拆卸,并且维护方便
  • 活塞杆抗弯曲
  • 精确度达到总容积的 ±1% 以内
  • 温度限值:固定针头为 50°C,可拆卸针头为 115°C
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)