主要文件
20733
Hamilton® 注射器,7000 系列
7101, volume 1 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 70 mm (2.75 in.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
材料
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
針尺寸
22s ga (blunt tip)
特點
Sample contained in needle (no dead volume)
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Hamilton 86200
針長
70 mm (2.75 in.)
容積
1 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • 快速小体积进样
  • 让针头充满样品以消除死体积
  • 进样压力高达 6000psi 时不会渗漏
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)