蒸汽壓力
5 mmHg ( 20 °C)
分子量
average Mn 50,000 (Typical)
average Mw 95,000 (Typical)
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
格式
neat
SMILES 字串
C[Si](C)=O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚二甲基硅氧烷[·PDMS]是一种聚合物。这是一种稳定的硅橡胶。它已被用作离子敏感场效应晶体管的离子选择膜、加速度计中的弹簧材料、触觉传感器上的弹性体以及去耦传感器中的柔性封装材料。
该物质被列入欧盟第 10/2011 号法规的阳性清单,用于与食品接触的塑料。
應用
通过GPC与MALDI质谱仪的离线耦合来了解其分子量和分子量分布。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
214.0 °F - closed cup
閃點(°C)
101.1 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
其他客户在看
Molecular weight distribution of poly (dimethylsiloxane) by combining matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry with gel-permeation chromatography fractionation.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 9.12, 1158-1163 (1995)
Robust and biodegradable elastomers based on corn starch and polydimethylsiloxane (PDMS).
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(6), 3742-3753 (2015)