Merck
16616
Supelco
依那普利 马来酸盐
analytical standard
别名:
( S )-N-[1-(乙氧基羰基)-3-苯基丙基]-Ala-Pro 马来酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H28N2O5 · C4H4O4
CAS号:
分子量:
492.52
EC號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical
格式
neat
SMILES 字串
C[C@@H](C(N1[C@H](C(O)=O)CCC1)=O)N[C@H](CC(OCC)=O)CCC2=CC=CC=C2.O=C(OO)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C21H30N2O5.C4H4O5/c1-3-28-19(24)14-17(12-11-16-8-5-4-6-9-16)22-15(2)20(25)23-13-7-10-18(23)21(26)27;5-3(6)1-2-4(7)9-8/h4-6,8-9,15,17-18,22H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,26,27);1-2,8H,(H,5,6)/b;2-1-/t15-,17-,18-;/m0./s1
InChI 密鑰
UQKQUZOIQFOJOI-KJHLASMFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
應用
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生化/生理作用
一种长效血管紧张素转换酶抑制剂。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1