蒸汽密度
2.62 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.08 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5%
形狀
liquid
自燃溫度
779 °F
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP
儲存期限
24 mo.
expl. lim.
12.5 %
雜質
acidic reac. impurities, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
oxidizing substances, complies
reducing matter, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.002% free alkali (as NaOH)
≤0.003% free acid (as CH3COOH)
≤0.2% water (Karl Fischer)
燃燒殘留物
≤0.005% (as SO4)
折射率
n20/D 1.431-1.433
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
適合性
complies for appearance of solution
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
包裝
其他說明
货号16033-6X1L将停产。请订购物理性质和规格相同的单瓶16033-1L。
货号16303-4X2.5L-R将停产。请订购物理性质和规格相同的单瓶16303-2.5L-R。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门