Merck
12302
Sigma-Aldrich
草酸铵铁盐 三水合物
≥98%
别名:
草酸铁铵, 草酸高铁铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(NH4)3[Fe(C2O4)3] · 3H2O
CAS号:
分子量:
428.06
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98%
形狀
solid
密度
1.78 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
SMILES 字串
N.N.N.O.O.O.OC(=O)C(=O)O[Fe](OC(=O)C(O)=O)OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/3C2H2O4.Fe.3H3N.3H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;;;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;3*1H3;3*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI 密鑰
LVWHKVQBJNDDEL-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
草酸铁三水合铵会在275°C时完全分解生成Fe2O3,并已通过热重分析和差热分析进行了研究
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Physicochemical investigation of the decomposition products of ammonium metal carboxylates: ammonium ferric oxalate hydrate.
Hussein GAM, et al.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 31, 157-167 (1995)