Merck
09657
Sigma-Aldrich
聚合物键合型 N-(3-二甲基氨丙基)-N′-乙基碳二亚胺
200-400 mesh, extent of labeling: ~1.4 mmol/g loading, matrix crosslinked with 1% DVB
别名:
聚合物键合型 N-乙基-N′-(3-二甲基氨丙基)碳二亚胺, 聚合物键合型 EDC
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: carboxyl reactive
品質等級
標籤範圍
~1.4 mmol/g loading
基質
crosslinked with 1% DVB
粒徑
200-400 mesh
儲存溫度
−20°C
其他說明
该固定化碳二亚胺非常适用于肽合成
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
B.O. Buckman et al.
Tetrahedron Letters, 39, 1487-1487 (1998)
M.C. Desai et al.
Tetrahedron Letters, 34, 7685-7685 (1993)