化驗
≥97.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -15.0±2.0°, c = 1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤10.0% water
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C25H49NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h23H,5-22H2,1-4H3/t23-/m1/s1
InChI 密鑰
FNPHNLNTJNMAEE-HSZRJFAPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
硬脂酰-L-肉碱是一种天然存在的化合物,属于人类代谢组数据库(HMBD)中列出的酰基肉碱类化合物。据报道,这些化合物可用作肉碱缺乏症诊断中的生物标志物。它充当长链酰基的载体,从活化脂肪酸穿过线粒体内膜进入线粒体基质,在那里它们经历β-氧化为乙酰CoA,以通过枸橼酸循环获得可用的能量。
應用
硬脂酰-L-肉碱可作为分析标准品,用于通过色谱技术对生物体液中的分析物进行定量分析。
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Metabolomic analyses reveal extensive progenitor cell deficiencies in a mouse model of duchenne muscular dystrophy
Joseph J, et al.
Metabolites, 8(4), 61-61 (2018)
Exogenous carnitine application augments transport of fatty acids into mitochondria and stimulates mitochondrial respiration in maize seedlings grown under normal and cold conditions
Turk H, et al.
Cryobiology, 9, 97-103 (2019)
Ralph Fingerhut et al.
Analytical chemistry, 81(9), 3571-3575 (2009-03-28)
Electrospray ionization-tandem mass spectrometry (ESI-MS/MS) is increasingly used in newborn screening programs. Acylcarnitine profiles from dried blood spots (DBS) are used to detect fatty acid oxidation disorders, carnitine cycle disorders, and organic acidurias. Stored dried blood is also a valuable
Matrix effect?corrected liquid chromatography/tandem mass-spectrometric method for determining acylcarnitines in human urine
Abe K, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 468, 187-194 (2017)