Merck
07307
Supelco
(+)-6-氨基青霉烷酸
analytical standard
别名:
(2S,5R,6R)-6-氨基-3,3-二甲基-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂双环[3.2.0]庚烷-2-羧酸, 6-APA
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2O3S
CAS号:
分子量:
216.26
Beilstein:
15080
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
77101502
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥99.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D 275±10°, c = 1 in 1 M HCl
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
應用
pharmaceutical
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](N)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H12N2O3S/c1-8(2)4(7(12)13)10-5(11)3(9)6(10)14-8/h3-4,6H,9H2,1-2H3,(H,12,13)/t3-,4+,6-/m1/s1
InChI 密鑰
NGHVIOIJCVXTGV-ALEPSDHESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)