Merck
06561
Sigma-Aldrich
甲酸-三乙胺 (5:2) 加成的化合物
≥99.0% (NT)
别名:
三乙基铵甲酸盐 2:5
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
5HCOOH · 2N(CH2CH3)3
CAS号:
分子量:
86.50
Beilstein:
4150472
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99.0% (NT)
折射率
n20/D 1.428
官能基
amine
SMILES 字串
OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.OC=O.CCN(CC)CC.CCN(CC)CC
InChI
1S/2C6H15N.5CH2O2/c2*1-4-7(5-2)6-3;5*2-1-3/h2*4-6H2,1-3H3;5*1H,(H,2,3)
InChI 密鑰
NLOIHFJXBNFDSF-UHFFFAOYSA-N
相关类别
應用
通过亚胺的转移氢化用于铱催化的绿色胺合成的还原剂。
通过转移氢化还原胺化的多功能催化剂
其他說明
Activated form of formic acid used for reduction reactionscitation
用于还原反应的甲酸的活化型
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
K. Wagner
Angewandte Chemie (International Edition in English), 82, 73-73 (1970)