Merck
06556
Sigma-Aldrich
甲酸苯酯
≥98.0% (GC)
别名:
Phenoxyformaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCOOC6H5
CAS号:
分子量:
122.12
Beilstein:
507113
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.511
bp
62 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
phenoxy
SMILES 字串
O=COc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-9-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI 密鑰
GEOWCLRLLWTHDN-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... STS(412)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
胺的甲酰化试剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
H.L. Yale
The Journal of Organic Chemistry, 36, 3238-3238 (1971)