Merck
06542
Sigma-Aldrich
O,O′-二烯丙基-N,N′-(2,7-萘二基二甲基)双氢金鸡纳碱溴化物
≥97.0%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C56H66Br2N4O2
分子量:
986.96
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0%
形狀
powder
光學活性
[α]/D -225±5°, c = 0.62 in chloroform
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[Br-].[Br-].CCC1C[N@@+]2(CCC1C[C@H]2[C@H](OCC=C)c3ccnc4ccccc34)Cc5ccc6ccc(C[N+]78CC[C@H](CC7CC)[C@H](C8)[C@H](OCC=C)c9ccnc%10ccccc9%10)cc6c5
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)