产品名称
™ IRA-67, free base
品質等級
形狀
beads
濕度
~60%
技術
LPLC: suitable
損耗
~55% loss on drying, 110 °C
基質
Acrylic (gel)
基質活性組
tertiary amine
粒徑
500-750 μm
容量
1.6 meq/mL by wetted bed volume
分離技術
anion exchange
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
InChI 密鑰
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
对大分子有机物具有非常高容量的弱碱性阴离子交换树脂。常见应用包括:脱酸,液体的去离子化处理,分离酸性天然产物,纯化新生霉素和头孢菌素,在 pH 低于 10 的环境中分离中性和酸性氨基酸,在低 pH 下去除肝磷脂酸,浓缩柠檬酸以及乳清的除盐。
其他說明
之前被称作 IRA-68。
法律資訊
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3