Merck
05699
Supelco
Omeprazole sulfide 5-carboxylic acid
analytical standard
别名:
4-Methoxy-6-{[(5-methoxy-1H-benzimidazol-2-yl)thio]methyl}-5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H17N3O4S
分子量:
359.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥90.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=C(CSC2=NC3=CC(OC)=CC=C3N2)N=CC(C(O)=O)=C1OC
InChI
1S/C17H17N3O4S/c1-9-14(18-7-11(16(21)22)15(9)24-3)8-25-17-19-12-5-4-10(23-2)6-13(12)20-17/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,19,20)(H,21,22)
InChI 密鑰
BNOSHBGSJBEMGC-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)