化驗
≥97.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
mp
63-66 °C
形式
neat
InChI
1S/C12H7Br3O/c13-8-1-4-10(5-2-8)16-12-6-3-9(14)7-11(12)15/h1-7H
InChI 密鑰
UPNBETHEXPIWQX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3