Merck
04718
Supelco
{2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl}methanol
pharmaceutical impurity standard
别名:
Diclofenac impurity C (PhEur), 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]benzenemethanol, o-(2,6-Dichloroanilino)benzyl alcohol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H11Cl2NO
CAS号:
分子量:
268.14
Beilstein:
2859040
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
品質等級
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.5% water
應用
clinical testing
形式
neat
SMILES 字串
ClC1=C(NC2=CC=CC=C2CO)C(Cl)=CC=C1
InChI
1S/C13H11Cl2NO/c14-10-5-3-6-11(15)13(10)16-12-7-2-1-4-9(12)8-17/h1-7,16-17H,8H2
InChI 密鑰
HFLGAAAKRFLWLN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)