Merck
02090580
β-谷甾醇
primary reference standard
别名:
α-二氢岩藻甾醇, 22,23-二氢豆甾醇, 24α-乙基胆甾醇, 5-豆甾烷-3β-醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C29H50O
CAS号:
分子量:
414.71
Beilstein:
1916165
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
primary reference standard
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
HWI
mp
136-140 °C (lit.)
應用
food and beverages
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H](C1)CC[C@@]2(C)C1=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4([H])[C@H](C)CC[C@H](C(C)C)CC
InChI
1S/C29H50O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-21,23-27,30H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI 密鑰
KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
由HWI pharma services GmbH生产并鉴定。
通过定量NMR测得的准确含量可参见证书。
應用
草药产品分析的标准品。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)