Merck
01870
Supelco
薄层层析板上的硅胶 60 ADAMANT
with fluorescence indicator 254 nm
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41115711
PubChem物質ID:
NACRES:
NC.07
品質等級
特點
fluorescent indicator
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
250 μm ± 30 μm
板尺寸
20 cm × 20 cm
粒徑
7.0-11.0 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Adamant is a trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)