Merck
28-2800
Sigma-Aldrich
L-谷氨酸 单钠盐 一水合物
SAJ special grade, ≥99.0%
别名:
L-2-氨基戊二酸, L-谷氨酸钠, MSG
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NaOOCCH2CH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS号:
分子量:
187.13
Beilstein:
4164348
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
等級
SAJ special grade
化驗
≥99.0%
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
mp
232 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O.[Na+].N[C@@H](CCC([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI 密鑰
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)