Merck
24-6450
Sigma-Aldrich
甲基紫2B
SAJ special grade
别名:
碱性紫 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
顏色索引編號:
42535
Beilstein:
8464808
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
等級:
SAJ special grade
等級
SAJ special grade
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
mp
137 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl.C\N=C1/C=C\C(C=C1)=C(/c2ccc(cc2)N(C)C)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C24H27N3.ClH/c1-25-21-12-6-18(7-13-21)24(19-8-14-22(15-9-19)26(2)3)20-10-16-23(17-11-20)27(4)5;/h6-17H,1-5H3;1H
InChI 密鑰
JFTBTTPUYRGXDG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
甲基紫 2B 是聚甲基化(4、5 和 6)副品红的混合物
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)