Merck
07-0630
Sigma-Aldrich
Devarda 合金
SAJ special grade
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
AlCuZn
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352402
PubChem物質ID:
等級
SAJ special grade
形狀
powder
成份
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
存貨情形
available only in Japan
mp
550 °C (lit.)
SMILES 字串
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChI 密鑰
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
FlameEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)