Merck
XBAI-RO
Roche
Xba I
from recombinant E.Coli
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352204
生物源
Escherichia coli
品質等級
形狀
solution
包裝
pkg of 1,000 U (10674257001 [10 U/μl])
pkg of 20,000 U (10674273001 [10 U/μl])
pkg of 20,000 U (11047663001 [40 U/μl])
pkg of 5,000 U (10674265001 [10 U/μl])
製造商/商標名
Roche
參數
37 °C optimum reaction temp.
技術
DNA sequencing: suitable
儲存溫度
−20°C
一般說明
Xba I可识别序列T↓*CTAGA并产生具有 5′-粘性末端的片段。该酶在切割位点之前,需要目标序列周围至少有两个核苷酸。
相容末端
Xba I末端与Avr I、Nhe I和Spe I生成的片段相容。
同裂酶
尚不清楚该酶是否具有同裂酶。
甲基化敏感性
DNA的Xba I消化受到大肠杆菌的dam基因产物的抑制,该基因产物使GATC序列中腺嘌呤的6N位置甲基化。在识别序列的标注位点 (*) 上的5-甲基胞嘧啶或5-羟甲基胞嘧啶也能抑制该酶活性。
在SuRE/Cut缓冲液体系中的活性
建议使用粗体印刷的缓冲液以获得最佳活性:
A B L M H
100% 75-100% 75-100% 75-100% 100%
在完全PCR混合液中的相对活性
在PCR混合液(Taq DNA聚合酶缓冲液)中的相对活性为60%。PCR混合液含有?DNA、引物、10mM Tris-HCl(pH 8.3,+20°C)、50mM KCl、1.5mM MgCl2、200 ?M dNTP、2.5 U Taq DNA聚合酶。该混合液可用于25个扩增循环。在Pwo SuperYield DNA聚合酶PCR混合液的反应缓冲液中的活性为25%。当补充GC-RICH溶液时,活性增加至100%。
孵育温度
+37°C
不同DNA的切割位点数量
λ Ad2 SV40 ?X174 M13mp7 M13mp18 pBR322 pBR328 pUC18
1 5 0 0 0 1 0 0 1
经PFGE测试
Xba I已经过脉冲场凝胶电泳(在细菌染色体上)测试。对包埋在PFGE分析用琼脂糖中的基因组DNA(大肠杆菌C 600)进行切割时,我们建议每 ?g DNA使用10 U酶,孵育时间约为4小时。
连接和再酶切测定
将通过完全消化1 ?g pUC18 DNA获得的Xba I片段与10 ?l的1U T4 DNA连接酶连接,连接方法是在66 mM Tris-HCl溶液(含 5 mM MgCl2、5 mM二硫苏糖醇、1 mM ATP,在+20°C下pH 7.5)中在+ 4℃下孵育16小时,得到pUC18 DNA回收率高于90%。
随后用Xba I重新酶切,得到高于95%的典型pUC18×Xba I片段。
特異性
星号活性
在低离子强度下或向孵育混合液中添加甘油、乙醇或DMSO,会降低Xba I的序列特异性。
识别位点:TCTAGA
TCTAGA
限制性位点:T↓CTAGA
T↓CTAGA
热灭活:通过在65℃温育15分钟(最多15 U/μg DNA),可将Xba I热灭活。这些条件不能使较高浓度的Xba I完全热灭活。
應用
限制酶Xba I已被用于基因组DNA的消化。
DNA分析
不同DNA的切割位点数量
  • λ:1
  • φX174:0
  • Ad2:5
  • M13mp7:0
  • pBR322:0
  • pBR328:0
  • pUC18:1
  • SV40:0
單位定義
一个酶活性单位是指在+37 °C下,在总体积为50 μl的(1x) SuRE/Cut 缓冲液 H中,在一小时内完全裂解1 μg λdam DNA所需的酶量。
分析報告
SuRE/Cut 缓冲液体系
建议使用粗体印刷的缓冲液以获得最佳活性
  • A:100%
  • B:75-100%
  • H:100%
  • L:75-100%
  • M:75-100%
无非特异性核酸内切酶活性
将1μg λDNA 与过量的Xba I一起在50 μl SuRE/Cut 缓冲液H中孵育16小时。分析证书提供了不改变酶特异性模式的酶单位数量。
无核酸外切酶活性
将大约5 μg [3H]标记的小牛胸腺DNA与3μl Xba I一起溶于总体积为100 μl的50mM Tris-HCl溶液(含10 mM MgCl 2、1mM二硫赤藓糖醇,pH约7.5)中 并在+ 37℃下孵育4小时。根据分析证书所述,在这些条件下,检测不到放射性释放。
在PCR缓冲液中的活性:60%
在PCR混合液(Taq DNA聚合酶缓冲液)中的相对活性为60%。PCR混合液含有λDNA、引物、10mM Tris-HCl(pH 8.3,20℃)、50mM KCl、1.5mM MgCl2、200 μM dNTP、2.5 U Taq DNA聚合酶。该混合液可用于25个扩增循环。在Pwo SuperYield DNA聚合酶PCR混合液的反应缓冲液中的活性为25%。当补充GC-RICH溶液时,活性增加至100%。Pwo SuperYield DNA聚合酶PCR混合液不在美国出售。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅试剂盒组分
产品编号
说明
  • Enzyme Solution
  • SuRE/Cut Buffer H 10x concentrated
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
W J M Landman et al.
Avian pathology : journal of the W.V.P.A, 43(4), 345-356 (2014-06-20)
Escherichia coli colonies isolated from the bone marrow of fresh dead hens of laying flocks with the E. coli peritonitis syndrome (EPS) were genotyped using pulsed-field gel electrophoresis (PFGE). Typing is important from an epidemiological point of view and also
商品
The term “Restriction enzyme” originated from the studies of Enterobacteria phage λ (lambda phage) in the laboratories of Werner Arber and Matthew Meselson.
相关内容
Restriction endonucleases popularly referred to as restriction enzymes, are ubiquitously present in prokaryotes. The function of restriction endonucleases is mainly protection against foreign genetic material especially against bacteriophage DNA.