主要文件
AGRLE-RO
Roche
琼脂糖LE
low electroendosmosis
别名:
琼脂糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
生物源
algae (seaweed)
形狀
powder
包裝
pkg of 100 g (11685660001)
pkg of 500 g (11685678001)
製造商/商標名
Roche
EEO
0.05 -0.13
轉變溫度
gel point 36 °C ±1.5
凝膠強度
>=2,500 g/cm2
異物活動
Dnase, none detected
Rnase, none detected
運輸包裝
ambient
儲存溫度
20-25°C
一般說明
琼脂糖是从海藻中获得并含有重复的琼脂二糖单元。在琼脂糖凝胶形成期间,聚合物会发生聚集以形成具有不同孔径的网格。该性质用于琼脂糖凝胶电泳以分离DNA。
應用
琼脂糖 LE 被用于:
  • 分析介于 0.2 and 15 kb的片段
  • PCR 产物分析
  • 限制性内切酶的检验
  • 质粒、粘粒和 λ 噬菌体 DNA的消化
  • RNA在, , 含甲醛变性凝胶中的电泳
  • 在 DNA 电泳中与溴化乙锭 ​结合,促进 DNA 片段的分离和可视化。
用琼脂糖 LE 分离的核酸片段可以通过所有标准印迹技术印迹到尼龙或硝基纤维素膜上。
重要提示:通过非放射性探针 地高辛标记的核酸进行的检测,不会干扰琼脂糖LE的使用。
品質
不含DNase:根据目前的质量控制程序未检测到。
不含RNase:根据目前的质量控制程序未检测到。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 4
1 of 4
"Impact of Interleukin 16 (IL-16) Gene Polymorphism among
Seropositive Stages in HIV-1 Infected Patients in North India.
Kakkar K
Journal of Virology & Antiviral Research, 8, 006-011 (2016)
Pei Yun Lee et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, 62(62), 3923-3923 (2012-05-02)
Agarose gel electrophoresis is the most effective way of separating DNA fragments of varying sizes ranging from 100 bp to 25 kb(1). Agarose is isolated from the seaweed genera Gelidium and Gracilaria, and consists of repeated agarobiose (L- and D-galactose)