Merck
2GFHSRMDKB
Roche
KAPA2G 快速热启动 ReadyMix
2 ×, with dye
别名:
PCR
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.55
品質等級
用途
sufficient for 100 reactions
sufficient for 500 reactions
儲存期限
≤18 mo.
特點
Fast PCR
Multiplex PCR
dNTPs included
hotstart
包裝
pkg of 1.25 mL (100 x 25 μL rxn; KK5608)
pkg of 6.25 mL (500 x 25 μL rxn; KK5609)
製造商/商標名
Roche
濃度
2 ×
技術
PCR: suitable
輸入
purified DNA
儲存溫度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
KAPA2G FAST DNA聚合酶是专为提高产率和速度而设计的第二代(2G)酶,与野生型Taq聚合酶相比,其提供了更快的延伸速率。除速度外,KAPA2G Fast在大量的靶标中比竞争对手的酶具有更高的产量和灵敏度。
KAPA2G FAST DNA聚合酶试剂盒设计用于快速PCR,与使用野生型Taq DNA聚合酶进行的常规PCR分析相比,总反应时间能够缩短20–70%。这可以在不牺牲反应性能的情况下实现,并且不需要专门的PCR耗材或热循环仪。
KAPA2G Fast HotStart® DNA聚合酶(快速热启动DNA聚合酶)以方便的2X ReadyMix预混液形式提供(不含引物和模板)。ReadyMix预混液在特制的反应缓冲液中加入KAPA2G快速热启动DNA聚合酶(0.5 U/25 μL反应)、dNTP(各dNTP均为0.2 mM,1X)、MgCl2(1.5 mM,1X)和稳定剂。
應用
KAPA2G Fast HotStart® ReadyMix已用于:
  • 常规PCR
  • 快速PCR
  • 基因分型
  • 多重等位基因特异性菌落PCR(MASC-PCR)
  • 基因分型PCR
生化/生理作用
KAPA2G Fast HotStart®DNA聚合酶产生的DNA片段可用于常规下游分析或应用,包括限制酶消化、克隆和测序。和野生型Taq一样,KAPA2G Fast 具有 5'→3'聚合酶和 5'→3'核酸外切酶活性,但是没有3'→5'核酸外切酶(校正)活性。KAPA2G快速聚合酶的保真度类似于Taq聚合酶;每1.7 x 105核苷酸的错配数约为1个。
特點和優勢
可最高降低75%的循环时间:
  • 延伸时间低至1秒每千碱基
  • 对于AT-和GC-富集目标都具有广泛的覆盖
高速、高性能:
  • 来自复杂靶标的单拷贝灵敏度
  • 更高的产量
临时速记:
  • KAPA2G Fast HotStart ReadyMix PCR 试剂盒含有工程化的 KAPA2G Fast HotStart DNA 聚合酶,开发用于 Fast PCR。
  • 对于<1 kb的扩增子使用1秒的颜色时间而对更长的扩增子使用15秒/kb,可节省20-70%的总反应时间。
  • 不需要专门的仪器或PCR消耗品。
  • 优化的缓冲系统提供了更高的产量、特异性和灵敏度,有利于在广泛的引物长度、GC 含量和熔解温度范围内进行有效的引物退火。
  • 为了实现高反应效率,不要超过956μL反应体积。
  • KAPA2G Fast HotStart ReadyMix 含有 1.5 mM 1X MgCl2
  • 带染料KAPA2G Fast HotStart ReadyMix包括两种惰性追踪染料,可直接上样到琼脂糖凝胶上。
  • 反应产物是3′-dA尾的,可以克隆到TA克隆载体中。
品質
每批次KAPA2G FAST DNA聚合酶均已确认含有 <2%的污染蛋白(Agilent Protein 230分析)。KAPA2G Fast ReadyMix经过严格的质量控制测试,不具有污染外切核酸酶和内切核酸酶的活性,并且满足有关DNA污染水平的严格要求。
準備報告
在每次使用前,应确保产品已完全解冻并充分混合。短期使用时,可将试剂保存4°C条件下(最长1个月)。长期储存时,应将试剂放回-20°C环境中。如果所有组分均经过仔细处理且无污染,则在室温下(无意地)短时间(最多3天)放置,预计不会破坏试剂盒。不建议在室温和4°C下长期保存。请注意,储存在高于-20°C的温度下的试剂在使用过程中受到污染时更容易降解,因此在此温度下储存的风险由用户自负。
其他說明
仅供研究使用。不用于诊断操作。
法律資訊
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT SE 2
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Precise manipulation of bacterial chromosomes by conjugative assembly genome engineering.
Ma N J, et al.
Nature Protocols, 9(10), 2285-2285 (2014)
Alvaro Villarreal-Ponce et al.
Cell reports, 33(8), 108417-108417 (2020-11-26)
Unveiling the molecular mechanisms underlying tissue regeneration provides new opportunities to develop treatments for diabetic ulcers and other chronic skin lesions. Here, we show that Ccl2 secretion by epidermal keratinocytes is directly orchestrated by Nrf2, a prominent transcriptional regulator of