形狀
solution
品質等級
比活性
~150 units/mg protein (at +25°C with hippuryl-L-arginine as the substrate)
儲存期限
A decrease in activity of approx. 10% may occur within 6 months.
分子量
34.6 kDa
包裝
pkg of 1 mL (2.8 mg)
製造商/商標名
Roche
儲存條件
avoid repeated freeze/thaw cycles
最適pH
7.0-9.0
儲存溫度
−20°C
應用
使用羧肽酶 B 通过从蛋白质的 C 端连续切割碱性氨基酸进行蛋白质的序列分析。
肽-L-赖氨酸(- L -精氨酸)水解酶
生化/生理作用
羧肽酶 B 是一种 Zn2+-金属蛋白酶,催化多肽中碱性氨基酸L-Lys 和 L-Arg 从 C 端位置水解。
品質
污染物: 污染物表示为羧肽酶 B 活性的百分比。
羧肽酶 A≤2%
胰蛋白酶(以糜蛋白酶为底物)≤0.005U/毫克
羧肽酶 A≤2%
胰蛋白酶(以糜蛋白酶为底物)≤0.005U/毫克
其他說明
仅供生命科学研究使用。不用于诊断程序。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
其他客户在看
The kinetics of carboxypeptidase B activity.
E C WOLFF et al.
The Journal of biological chemistry, 237, 3094-3099 (1962-10-01)