一般說明
用于大规模(maxi)制备质粒DNA。
應用
Genopure质粒大提试剂盒可用于从细菌培养物中大量制备转染级质粒DNA(最多500μg质粒)。分离得到的质粒适用于大多数分子生物学应用:
- 转染
- Southern印迹
- 测序
- PCR/长片段PCR
- 限制性酶切消化
- 克隆
特點和優勢
Genopure质粒大提试剂盒使用改良的碱性裂解法,可大量制备高纯度的质粒DNA。
- 使用即用型试剂,节省时间。
- 可纯化所有大小和类型的质粒
- 可并行处理多个样本
- 无需使用有害的有机化合物
- 所得质粒DNA的纯度高于
成分
- 悬浮缓冲液
- RNase A
- 裂解缓冲液
- 中和缓冲液
- 平衡缓冲液
- 洗涤缓冲液
- 洗脱缓冲液
- NucleoBond AX 500色谱柱
- 折叠式过滤器(直径240 mm)
- 密封圈
品質
已对使用该试剂盒纯化得到的质粒DNA进行了限制性酶切消化测试;根据实验方案所述方法从转化HB101中分离得到pUC 19。如琼脂糖凝胶分析所示,在+ 37℃下使用1单位Msp I将1μg质粒完全酶解2小时。
用250μg纯化质粒测试质粒回收率。超螺旋形式大于80%时,回收率高于90%。通过从DH5a细胞中分离pBS,确定质粒DNA的产量。从A600密度为3-6的150ml培养物中,获得超过400μg的质粒DNA。
纯度(利用A260/A280比率进行检测)为1.8±0.2。
利用通过标准方法纯化并通过琼脂糖凝胶电泳检测的3 μg pBS分析RNA污染。结果未检测到RNA。
已经根据当前的质量控制流程,检测发现试剂盒组分不含核酸酶。
用250μg纯化质粒测试质粒回收率。超螺旋形式大于80%时,回收率高于90%。通过从DH5a细胞中分离pBS,确定质粒DNA的产量。从A600密度为3-6的150ml培养物中,获得超过400μg的质粒DNA。
纯度(利用A260/A280比率进行检测)为1.8±0.2。
利用通过标准方法纯化并通过琼脂糖凝胶电泳检测的3 μg pBS分析RNA污染。结果未检测到RNA。
已经根据当前的质量控制流程,检测发现试剂盒组分不含核酸酶。
準備報告
分离流程基于改良的碱性裂解法,可分为以下步骤:细菌被部分裂解,使质粒DNA透过细胞壁进入上清液。较大的大肠杆菌染色体DNA被困在细胞壁中。通过过滤或离心,除去裂解物中的细胞碎片,并将含有质粒DNA的组分上样到预平衡柱上。由于净化的裂解物溶于低盐缓冲液后再上样到柱上,使得质粒DNA与柱中的大孔阴离子交换材料结合。用高盐洗涤液从柱上洗脱细胞杂质。 最后,从柱上洗脱质粒DNA。将回收的DNA从洗脱液中沉淀出来,以除去盐并浓缩质粒。
分析報告
样品:
含有高拷贝数质粒的大肠杆菌培养物:30至150mL细菌培养物
含有低拷贝数质粒的大肠杆菌培养物:100至500mL细菌培养物
质粒大小:分离流程适用于所有大小的质粒。注意:较大构建体(高达100 kb)的裂解液应通过过滤而不是离心来净化,以避免剪切质粒。
所需时间:75分钟(包括过滤裂解液)
一般产量:
高拷贝数质粒:3至5 μg/mL培养物
低拷贝数质粒:0.2至1 μg/mL培养物
产物纯度:分离的质粒DNA不含其他细菌成分,包括RNA。
含有高拷贝数质粒的大肠杆菌培养物:30至150mL细菌培养物
含有低拷贝数质粒的大肠杆菌培养物:100至500mL细菌培养物
质粒大小:分离流程适用于所有大小的质粒。注意:较大构建体(高达100 kb)的裂解液应通过过滤而不是离心来净化,以避免剪切质粒。
所需时间:75分钟(包括过滤裂解液)
一般产量:
高拷贝数质粒:3至5 μg/mL培养物
低拷贝数质粒:0.2至1 μg/mL培养物
产物纯度:分离的质粒DNA不含其他细菌成分,包括RNA。
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
100.4 °F
閃點(°C)
38 °C
其他客户在看
Sharon Yunger et al.
Nature protocols, 8(2), 393-408 (2013-02-22)
Transcription kinetics of actively transcribing genes in vivo have generally been measured using tandem gene arrays. However, tandem arrays do not reflect the endogenous state of genome organization in which genes appear as single alleles. Here we present a robust
Vivian I Bonano et al.
Nature protocols, 2(9), 2166-2181 (2007-09-15)
Imaging technologies are influencing the way we study regulatory processes in vivo. Several recent reports use fluorescence minigenes to image alternative splicing events in living cells and animals. This type of reporter is being used to generate transgenic mice to
Haruka Sato et al.
eLife, 11 (2022-03-16)
Neuronal abundance and thickness of each cortical layer are specific to each area, but how this fundamental feature arises during development remains poorly understood. While some of area-specific features are controlled by intrinsic cues such as morphogens and transcription factors
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
3143422001 | 4061837534263 |