Key Documents
ZWACID012
Milli-Q
ROCare
Acid cleaning chemical removes scaling from RO membranes
别名:
ROCare A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104210
eCl@ss:
33050190
品質等級
特點
removes scaling from RO membranes
包裝
pkg of 12 packs
相容性
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
ROCare A是一种酸性清洁剂,可通过有效去除反渗透(RO)膜表面上的部分或大部分矿物质污垢来保护水净化系统。
酸性清洁剂装在包装袋中交付,空包装袋在使用后取出。当系统提示时,或当RO%拒绝率下降超过5%,或当RO渗透液流速由于矿物结垢而下降超过10%时,应定期使用。
ROCare A清洁剂(袋装)可清洁Milli-Q® HR/HX/CLX、Milli-Q® IX 7003/05/10/15和Elix® Advantage水净化系统的RO膜。
應用
去除RO膜上的结垢。
特點和優勢
  • 防垢剂
  • 水溶液中的pH值为2
  • 包含12个包装
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials