Merck
所有图片(7)
主要文件
ZSR240RLT0
Milli-Q
Milli-Q® SR 240L纯水系统 
greener alternative
Pure RO water production station for two 3.5 L Switch SQ tanks
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
AC/DC 輸入
100 V / 240 V, 50-60 Hz
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
參數
16 kg operating weight (35.3 lb) (with two SQ Switch 3.5 L tanks)
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (pure RO water from SQ Gravity valve (optional))
60 L/day max. usage
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 39.2 cm (15.4 in.) × 22 cm (8.7 in.)
重量
7 kg (15.4 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tanks
輸入
potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
輸出
type 3 water (RO water)
環保替代類別
一般說明
Milli-Q® SQ 2系列纯水系统的工作方式和概览参见产品概述
Milli-Q® SR 240L纯水系统产出反渗透(RO)纯水注入2个可移动的SQ Switch 3.5 L水箱。之后可将水箱轻松提至实验室多处安装的Milli-Q® SQ 200超纯水机上,制取新鲜的超纯水。可移动的SQ Switch水箱方便在任意格局的实验室布置水系统:只需将该RO制水站安放在自来水源旁,接着就能在实验室或大楼内任意带有电源插座的地方无限摆放超纯取水模块。这种分体式安装方式灵活自由,可按照实验室的需求变化轻松地调整和扩展用水配置。双水箱配置适合需要更多超纯水的大型实验室。
我们竭诚为您带来属于我们绿色替代产品四大类别之一的绿色替代产品。本品属于可持续性设计(DfS)方法开发产品。点击此处查看DfS计分卡。
特點和優勢
Milli-Q® SR 240L纯水制水站是Milli-Q® SQ 2系列6种预设配置之一(Milli-Q® SQ 240L)的组件。纯水-超纯水功能拆分设计让用户能完全自由地用水,并随实验室需求变化灵活调整。该RO水制水站的特点:
  • 配备大流量RO滤芯(流速高达42 L/h),可快速制备新鲜的RO纯水注满可移动的3.5L Switch水箱(仅需6分钟);RO水回收回路节省50%废水;RO膜自动冲洗维持优越性能
  • 可选配重力阀,用于通过SQ Switch水箱底座直接取用RO水(6 L/h)
  • 配置紧凑,并提供自助安装手册和视频,方便在实验室任意适合位置运行系统,并能根据需要移动位置
  • 无限扩展,1个RO纯水制水站可供给多个自由安放的Milli-Q® SQ 200超纯取水模块。支持在节约预算的前提下扩展实验室用水活动
  • 只需简单的旋转&锁紧就能轻松更换滤芯,适合个人独立维护,节省运行成本
  • 尺寸小巧、节水节能,支持实验室可持续发展
搭配自由安放的Milli-Q® SQ 200超纯取水模块后,有更多优势:
  • 手调取水臂简单易用,即使新用户或未经培训的用户也能轻松以不同流速取用超纯水,取水速度可从1.6 升/分钟至逐滴取水
  • 彩色LED直观标示可靠的18.2 MΩ·cm电阻率1级超纯水,内置光氧化紫外灯减少TOC
  • 可移动的SQ Switch水箱设计,无论身处实验室内外,都能随时随地制取新鲜的超纯水
成分
所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。 该货号不包含:
  • SQPAK滤芯
  • SQ Switch 3.5 L水箱
  • Q重力阀和适配本地电网的电源线
  • 超纯水取水模块– Milli-Q® SQ 200纯化系统
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany