主要文件
ZLXLALCAB
Milli-Q
报警继电器电缆
For use with Milli-Q® high-flow water purification systems
别名:
警报电缆-2x 24 vdc 4 w,2x 4-20 mA
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104214
NACRES:
JA.13
包裝
pkg of 1 unit
相容性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
此告警输出允许通过外部设备和/或通过MyMilli-Q远程服务功能远程监控警告和报警。
應用
用于Milli-Q® CLX/HX/HXSD/HR水纯化系统
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany