包裝
pkg of 1 unit
長度
20 m , Tube
相容性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
相关类别
一般說明
该20米回路选项用于在配水回路上提供单个远程交付点(POD)。
该套件包含20米10x16毫米管,加制作一个交付点所需的部件。输送点可用于向分析仪或其他设备供水。
该套件包含20米10x16毫米管,加制作一个交付点所需的部件。输送点可用于向分析仪或其他设备供水。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany