主要文件
ZFMQPR3BT0
Milli-Q
Milli-Q®压力调节器
Limits tap feed water pressure to 3 bars to ensure optimal RO membrane performance
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
包裝
pkg of 1 unit
一般說明
Milli-Q® SQ 2系列纯水系统如何工作和大致情形可参见产品荟萃页
Milli-Q®压力调节器专用于将水龙头进水压控制在3 bar,确保Milli-Q®系统RO膜发挥最佳效能。
需要与进水龙头连接,安在纯水系统前面,可挂墙安装。
适配所有带RO制水站的Milli-Q® SQ 2系列。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany