主要文件
YY2004040
Millipore
Cartridge Housing Sanitary Clamp 3-tube 2 in.
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161525
eCl@ss:
32031603
直徑
7.5 mm (2 in.)
品質等級
相容性
for use with Series 2000 Sanitary Cartridge Housings/3-tube