主要文件
XX8000N25
Millipore
Tubing, 1/4 in. I.D x 7.6 m, Norprene
Peristaltic pump use
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151800
eCl@ss:
32031690
材料
Norprene® TPE
品質等級
參數
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi)
內徑
6.4 mm (0.25 in.)
長度
7.6 m (25 ft)
外徑
9.5 mm (0.375 in.)
應用
Peristaltic pump use
準備報告
Sterilization Method
Non-autoclavable
法律資訊
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.