材料
PVC tubing
品質等級
參數
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
內徑
9.5 mm (0.375 in.)
長度
3 m (10 ft)
305 cm
運輸包裝
ambient
一般說明
在线过滤器支架通常用于通过压力过滤使在线液体或气体超净。 只需打开外壳即可更换过滤器,而不会干扰连接的管道。
特点 & 优点:
•两端易于安装的阶梯式软管倒钩连接
•大号,易于抓握的手动旋钮
目录号 描述
XX4304700在线过滤器支架47 mm
更换部件
XX1104715支撑筛网,47 mm,聚丙烯
XX4304701 O形圈(2-131),硅胶
XX4304704软管适配器,1/4 in. NPTF至5/16 in.ID,聚丙烯
XX4304705手动旋钮
附件
XX4304702 O形圈,(2-131),氟橡胶
XX4304707不锈钢支撑网,47 mm
XX6200006P过滤钳,钝端,不锈钢
XX6700034 3米PVC管,内径9.5 mm
特点 & 优点:
•两端易于安装的阶梯式软管倒钩连接
•大号,易于抓握的手动旋钮
目录号 描述
XX4304700在线过滤器支架47 mm
更换部件
XX1104715支撑筛网,47 mm,聚丙烯
XX4304701 O形圈(2-131),硅胶
XX4304704软管适配器,1/4 in. NPTF至5/16 in.ID,聚丙烯
XX4304705手动旋钮
附件
XX4304702 O形圈,(2-131),氟橡胶
XX4304707不锈钢支撑网,47 mm
XX6200006P过滤钳,钝端,不锈钢
XX6700034 3米PVC管,内径9.5 mm
應用
样品制备用换膜过滤器配件。
準備報告
灭菌方法
不可高压灭菌
不可高压灭菌
实验方案
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.