主要文件
XX63LK230
Millipore
实验室培养箱
Dual Chamber, AC/DC input 230 V, 50 Hz
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
42281526
品質等級
技術
analytical sample preparation: suitable
小室尺寸
2
輸入
sample type beverage(s)
sample type sport drink
sample type wine
sample type cider
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beer
sample type bottled water
sample type food(s)
應用
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (product testing)
industrial qc (microbial monitoring)
industrial qc
water monitoring
一般說明
双室实验室培养箱设计为适合现场使用的轻型便携式装置。培养箱配有温度计来调节微生物生长温度。总大肠菌群和粪便大肠菌群以及粪便链球菌和其他微生物的培养都可以在该装置中进行。双室设计可容纳更多数量的培养板。
應用
双室实验室培养箱用于培养总大肠菌群和粪大肠菌群以及其他微生物。该装置最适合现场使用。