主要文件
XX2004703
Millipore
垫圈,PTFE
Accessories for filter holders for sample preparation.
别名:
PTFE Seal, PTFE Sealing Gasket
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
PTFE gasket
品質等級
運輸包裝
ambient
一般說明
Hydrosol过滤器支架设计用于过滤易燃液体。与其他过滤器支架不同,Hydrosol过滤器支架包括接地单元,以防止静电放电产生火花,这可能是一种安全危害。
应用:
可燃性液体真空过滤
XX2004720 Hydrosol过滤器支架,47 mm,不锈钢
替代部件
XX2004704漏斗和锁定环组件,不锈钢
XX2004708支撑筛,47 mm,不锈钢
XX2004702带筛的底座,垫圈和支撑
XX2004703垫圈,PTFE
XX2004718 8号塞子,9.5 mm(3/8 in.)孔,硅胶
XX20047RK Hydrosol过滤器支架配件的替代部件
附件
XX1004705真空过滤瓶,1L
XX1004744真空过滤瓶,4L
XX7100004管路3/16 in. I.D. x 140 cm,硅胶
XX6200006P过滤镊,钝端,不锈钢
XX2604735三通歧管,47 mm,PVC
XX2504735三通歧管,47 mm,不锈钢
XX2504700六通歧管,47 mm,不锈钢
WP6211560高输出泵,115 V/60 Hz
WP6222050高输出泵,220 V/50 Hz
WP6210060高输出泵,100 V/50-60 Hz
應用
样品制备用换膜过滤器配件。
访问文档库
实验方案
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.