主要文件
XX1104700
Millipore
Sterifil无菌系统,47 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
材料
polypropylene base (for holder)
polypropylene support screen(s) (for filter)
polysulfone cover (for funnel)
polysulfone cover (for receiver flask)
polysulfone flask (receiver)
polysulfone funnel(s)
silicone seal
silicone stopper
製造商/商標名
Sterifil®
技術
vacuum filtration: suitable
高度
20.3 cm (8 in.)
直徑
10.8 cm
過濾器直徑
47 mm
過濾面積
13.8 cm2
預濾器直徑
42 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
接頭
inlet funnel
outlet holder stopper for standard 1 L filtering flask
應用
filtration
相容性
for use with Sterifil Aseptic System
運輸包裝
ambient
一般說明
Sterifil® 无菌系统经设计用于一般过滤应用和用于颗粒或生物污染分析的样品过滤。该密闭装置可以保护样品和滤液不受环境的污染。Sterifil支架和漏斗可单独使用(无接收器瓶和盖子),与标准的1L过滤瓶或多位歧管一起使用。
根据膜过滤器的选择,Sterifil产品可用于多种应用,包括生物负载监测和样品中微生物的计数。
特征&优点:
•密闭装置可保护样品和滤液免受环境污染
• 装置可进行高压蒸汽灭菌,可在适当的膜上进行无菌应用,浪费少
• 可选手动泵可用于现场过滤
应用:
一般过滤,基于现场的过滤(可选手动泵),生物负载监测,微生物计数,需要保留膜的过滤过程
原則
真空
法律資訊
Sterifil is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1