主要文件
XX1019003
Millipore
用于真空过滤的Millipore弹簧夹
90 mm, Aluminum
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.43
材料
anodized aluminum
技術
vacuum filtration: suitable
直徑
90 mm
應用
filtration
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
Millipore玻璃真空过滤配件产品
弹簧夹,90 mm,铝制
这些配件产品可用于替换Millipore玻璃真空过滤套件中包含的部件或提供替代配置。
该产品是Millipore 90 mm全玻璃过滤器支架套件的附件。