主要文件
WP61RBD00
Millipore
耐化学腐蚀泵修复零件
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
運輸包裝
ambient
一般說明
该物品包括目录号WP6111560、WP6122050、WP6110060的部件。
该物品是由以下物品组成的套件:
(1)隔膜固定板组件,(1)阀板组件,(1)泵头,(1)真空计,(1)压力表,(4)头部螺钉,(2)手柄螺钉