主要文件
VPMH107000
Millipore
Viresolve® Pro Magnus模包夹具
别名:
Viresolve® Pro Magnus Holder (for 1 to 7 Devices)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
材料
316L stainless steel component(s) (structural)
品質等級
製造商/商標名
Viresolve®
長度 × 寬度 × 高度
135 cm (53 in.) × 61 cm (24 in.) × 56 cm (22 in.)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Viresolve® Magnus夹具专用于大容量液体处理。Viresolve® Pro Magnus夹具设计用于Viresolve® Pro除病毒过滤器的运行。不接触产品,无需清洁验证。该夹具(VPMH107000)可容纳1-7个过滤装置。
特點和優勢
  • 手动液压方式轻松夹持装置
  • 竖直安装,占地面积达到最小,使用更加方便(一放一夹即可使用)
法律資訊
VIRESOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany