材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
描述
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
參數
0.25 L/min-cm2 air flow rate
0.74 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直徑
13 mm
過濾器直徑
13 mm
厚度
100 μm
重量法萃取物
1.5%
折射率
n/D 1.5
基質
MF-Millipore™
孔徑
0.05 μm pore size
72 % porosity
起泡點
≥17.6 bar, air with water at 23 °C
環保替代類別
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
MF-Millipore 滤膜由纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的生物惰性混合物制成,被广泛用于分析和研究应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
-用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
-具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
-可与环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌方法相容
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
-用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
-具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
-可与环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌方法相容
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
應用
DNA和蛋白质的微透析
其他說明
使用说明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:一般实验室过滤
- 预期用途:截留或去除生物污染物
- 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可使用孔径0.45μ m(或更大)的膜进行液体过滤来捕获并支持微生物的生长,以便进行随后的培养和分析。
- 储存申明:在干燥的地点远离热源储存
- 处置申明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
其他客户在看
实验方案
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes