Key Documents
VCWP14250
Millipore
MF-Millipore膜滤器, 孔径0.1 µm
MF-Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
别名:
MCE膜过滤器,孔径0.1 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質等級
描述
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
特點
hydrophilic
製造商/商標名
MF-Millipore
Millipore
參數
0.4 L/min-cm2 air flow rate
1.5 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
過濾器直徑
142 mm
厚度
100 μm
重量法萃取物
1.5%
折射率
n/D 1.5
基質
MF-Millipore
孔徑
0.1 μm pore size
74 % porosity
容量
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
起泡點
≥14.1 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
MF-Millipore 滤膜由纤维素醋酸酯和纤维素硝酸酯的生物惰性混合物制成,被广泛用于分析和研究应用。
不含 Triton 表面活性剂的 MF-Millipore 滤膜与标准 MF-Millipore 过滤器相比,湿润剂含量极少,并且水可萃取物含量较低。
特点 & 优势:
-用于生物学和环境监测应用的多功能滤膜
- 具有各种孔径,黑色或白色,有或没有网格的表面
- 与环氧乙烷、伽马射线和高压灭菌方法相容
應用
DNA和蛋白质的微透析
其他說明
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:一般实验室过滤
  • 预期用途:截留或去除生物污染物
  • 使用说明:通过孔径0.2 μm(或更小)的膜对液体进行除菌过滤可有效去除生物污染物,包括细菌,霉菌和酵母菌。 为了选择性地截留较大的生物污染物,可使用孔径0.45μ m(或更大)的膜进行液体过滤来捕获并支持微生物的生长,以便进行随后的培养和分析。
  • 储存申明:在干燥的地点远离热源储存
  • 处置申明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3