主要文件
UFC210024
Millipore
Amicon® Ultra过滤器,100 kDa MWCO
greener alternative
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 100 kDa
别名:
离心浓缩器,100 kDa 截留分子量,2 mL样品体积
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
材料
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
製造商/商標名
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
參數
2 mL sample volume
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
119.7 mm
直徑
15.9 mm
過濾面積
1 cm2
容積
2 mL
有效容積
2 mL
孔徑
100 kDa MWCO
環保替代類別
運輸包裝
ambient
相关类别
一般說明
带Ultracel® 100,000 Dalton分子量截止过滤器的Amicon® Ultra-2 mL离心装置提供快速超滤和高倍浓缩能力,可轻松从稀释和复杂的样品基质中回收浓缩液。例如,1 mg/ml初始浓度的IgG(156 kDa)通常截留95%。
垂直设计和有效的膜表面积提供了快速的样品处理,高样品回收率(通常大于90%的稀起始溶液),以及50倍浓度的处理能力。垂直设计最大限度地减少了溶质极化和随后的膜污染,过滤装置中的物理永停点可防止纺丝干燥和潜在的样品损失。收集滤液后,通过一个方便的反旋步骤,可以有效地回收浓缩样品(保留物)。
该装置可在摆动斗中旋转,也可在定角转子中旋转。Amicon® Ultra-2 mL设备未经消毒,仅供一次使用。Amicon® Ultra 2 mL过滤器采用垂直膜设计和反向旋转,可在短旋转时间内提供最高回收率。
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
應用
  • 采用100,000 Dalton分子量截止超滤®膜进行超滤。
  • 含抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品的浓度。
  • 纯化在组织培养提取物或细胞裂解液中发现的大分子成分。
  • 引物去除、PCR清理、从反应混合物中去除连接物或大分子标记,以及在HPLC之前去除蛋白质。
  • 脱盐,缓冲液更换和蛋白质透析。
  • 体积排阻和蛋白质分离。
特點和優勢
  • Ultracel®再生纤维素滤膜配有100 kDa NMWCO,其保留物回收率超过90%
  • 2 mL浓缩至15-70 μL
  • 98%的样品回收率
  • 快速处理时间:10至30分钟旋转时间
  • 工程化永停点
  • 反向旋转能力提供一致的回收率
聯結
替代品:4211
外觀
色码:透明
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.