主要文件
TX1395
Supelco
2,2,4-三甲基戊烷
Practical
别名:
异辛烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
CAS号:
分子量:
114.23
Beilstein:
1696876
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
208-759-1
bp:
98-99 °C (lit.)
蒸汽密度
3.9 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
41 mmHg ( 21 °C)
化驗
≥95% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
745 °F
expl. lim.
6 %
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.391 (lit.)
pH值
7
bp
98-99 °C (lit.)
mp
−107 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -12 °C
溶解度
0.56 mg/L
密度
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI 密鑰
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Practical
分析報告
Assay (GC): 95% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup