主要文件
TX0280
Supelco
四氢呋喃
≥99.5% (GC), Meets ACS Specifications, General Reagents grade, contains 0.0140-0.0310% BHT as stabilizer
别名:
丁烯氧化物, 四亚甲基氧化物, 氧杂环戊烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H8O
CAS号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191504
酶委員會索引編號:
203-726-8
bp:
65-67 °C (lit.)
产品名称
四氢呋喃, Meets ACS Specifications GR ACS
蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
610 °F
包含
0.0140-0.0310% BHT as stabilizer
expl. lim.
1.8-11.8 %
雜質
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.05% Water (H2O)
蒸發殘留物
≤0.03%
顏色
APHA: ≤10
折射率
n20/D 1.407 (lit.)
pH值
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -21.5 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI 密鑰
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Meets ACS Specifications GR ACS
TX0280P-1 is packaged in poly coated glass bottles
分析報告
Assay (GC): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.03% max
Form: Clear liquid
Peroxide (as H2O2): 0.005% max
Stabilizer (BHT): 0.0140-0.0310%
Water (H2O): 0.05% max
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
-6.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-21.2 °C - closed cup