材料
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
品質等級
無菌
non-sterile
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Isopore™
Millipore
參數
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
過濾器直徑
25 mm
厚度
22 μm
重量法萃取物
<1%
折射率
n/D 1.6
基質
Isopore™
孔徑
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
起泡點
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Isopore™滤膜是一种带有轨道蚀刻筛网过滤器的聚碳酸酯膜,有助于使用光学或电子显微镜对空气中的污染物进行更清晰的样品观察和分析。精确的孔径和一致的孔径可实现准确的样品尺寸分离。 Isopore™膜过滤器适用于趋化性测定、落射荧光显微镜和空气监测。
應用
- 驱化
- 生物测定
- 细胞学
- 空气监测
- 微塑料分析
Isopore™膜过滤器已用于:
- 紫外线(UV)照射研究的角质形成细胞单层分层
- 电子显微镜研究动物孢子培养物的过滤
- 乳腺癌症细胞系的紫外线照射研究
特點和優勢
- Isopore™滤膜颗粒在膜上的保留使计数和分析变得容易。
- 显示低背景干扰。
- 不吸湿,减少样品分析时间。
- 半透明材料。
- 也提供棕色品种,
注意
高压灭菌后可能会降低流速。
法律資訊
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Randeep K Singh et al.
Oncotarget, 7(18), 26275-26292 (2016-03-31)
Nucleotide excision repair (NER) is a major mechanism for removal of DNA lesions induced by exposure to UV radiation in the epidermis. Recognition of damaged DNA sites is the initial step in their repair, and requires multiprotein complexes that contain
Sarah J Hill et al.
Molecular and cellular biology, 34(20), 3828-3842 (2014-08-06)
Sporadic basal-like cancers (BLCs) are a common subtype of breast cancer that share multiple biological properties with BRCA1-mutated breast tumors. Despite being BRCA1(+/+), sporadic BLCs are widely viewed as phenocopies of BRCA1-mutated breast cancers, because they are hypothesized to manifest