主要文件
TANKT0PEQ
Milli-Q
Milli-Q® EQ水箱顶部组件,不含ASM模块
Protects stored pure water from airborne contaminants
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
NACRES:
JA.13
特點
Allows you to connect up to 3 water purification systems to one tank (25 L, 50 L or 100 L)
製造商/商標名
Milli-Q®
tank depth × H
26.0 cm (10.2 in.) × 10.0 cm (3.9 in.)
相容性
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Tanks
運輸包裝
ambient
一般說明
该水箱顶部组件包括安装水箱通气过滤器(未提供)的连接件。安装后,每个水箱(25 L、50 L或100 L)最多可连接3个水纯化系统,并且可将水箱液面信号传送到相连系统。
用于Milli-Q® EQ 7008/16水纯化系统。
應用
气密性密封Milli-Q® EQ水箱箱体(25 L、50 L和100 L)。
其他說明
除了本品之外,还需订购Milli-Q®水箱(25 L、50 L或100 L)。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany