Key Documents
TANKSQ050
Milli-Q
Milli-Q® SQ XL 50 L水箱
Store & protect up to 50 L pure RO water for frequent daily usage and direct feed of instruments & equipment
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
包裝
pkg of 1 unit
參數
57 kg operating weight (125.7 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
70.6 cm (27.8 in.) × 40 cm (15.7 in.) × 41.5 cm (16.3 in.)
tank volume × W × depth
50 L
相容性
for use with Milli-Q® SQ 2Series
一般說明
了解Milli-Q® SQ 2系列纯水系统如何工作及整体情况请参见汇总页面
Milli-Q® SQ 50 L水箱专用于储存50 L RO纯水,供频繁的日常用水,以及直接供给实验室仪器,例如高压灭菌锅、水浴锅和清洗机。
水箱装有配水重力阀和大流量阀,可直接向实验室设备供水。
该水箱是Milli-Q® SQ 2纯水系统6种预设配置之一Milli-Q® SR 240XL系统的组件。这些拆分成模块的纯水机组合让用户能够完全自由地布置用水点,并随实验室需求发展灵活调整。
成分
所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。
该货号不包含Milli-Q® SR 240XL系统。
法律資訊
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany